2-Bromo-4-tert-butylphenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3763-5G B3763-25G
TCIAB3763-5GEA 51 EUR
TCIAB3763-5G TCIAB3763-25G
2-Bromo-4-tert-butylphenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-4-tert-butylphenol
Formula: C₁₀H₁₃BrO
Pto. Ebullición: 113°C
Pto. de fusión: 51°C
Número MDL: MFCD02682891
Núm. CAS: 2198-66-5
EINECS: 218-602-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41eee1c18ea758d03df092adf0193f7e2f47900f&vid=41eee1c18ea758d03df092adf0193f7e2f47900f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %