2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H34155.03 H34155.06
H34155.03EA 90.8 EUR
H34155.03 H34155.06
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine 98%
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine
Purity: 98% CAS No.: 63489-56-5 Molecular Formula: C5H2ClF3N2 Formula Weight: 182.54 Melting Point: 119-123° MDL No.: MFCD08436088
Formula: C₅H₂ClF₃N₂
MW: 182.54 g/mol
Pto. de fusión: 119…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436088
Núm. CAS: 63489-56-5