Erucic acid
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: (Z)-Docos-13-enoic acid
90175-100 90175-250 90175-50 90175-500
CAYM90175-100EA 26.4 EUR
CAYM90175-100 CAYM90175-250 CAYM90175-50 CAYM90175-500
Erucic acid
Erucic acid
Formula: C₂₂H₄₂O₂
Número MDL: MFCD00063188
Núm. CAS: 112-86-7
EINECS: 204-011-3