5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0746-25G F0746-5G
TCIAF0746-25GEA 299 EUR
TCIAF0746-25G TCIAF0746-5G
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥95.0% (por GC)
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Pto. Ebullición: 99°C
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD02261763
Núm. CAS: 22062-53-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5030681456058dddccaa90228bc25d3cdf290f4&vid=c5030681456058dddccaa90228bc25d3cdf290f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %