2-Fluoro-m-toluic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12280.03
A12280.06
A12280.03EA
24.6
EUR
A12280.03
A12280.06
2-Fluoro-m-toluic acid ≥98%
2-Fluoro-m-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 315-31-1
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 114-116°
MDL No.: MFCD00042504
Formula:
C₈H₇FO₂ Pto. de fusión: 114…116 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042504 Núm. CAS: 315-31-1 |