2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H32532.03
H32532.06
H32532.03EA
74.7
EUR
H32532.03
H32532.06
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 852062-17-0
Molecular Formula: C6H4F4N2
Formula Weight: 180.10
Melting Point: 64-68°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD10699117
Formula:
C₆H₄F₄N₂ Pto. de fusión: 64…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10699117 Núm. CAS: 852062-17-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |