3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC5548-1G PC5548-5G PC5548-10G
APOSPC5548-1GEA 33.5 EUR
APOSPC5548-1G APOSPC5548-5G APOSPC5548-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₄NO
Número MDL: MFCD09832383
Núm. CAS: 1017779-69-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III