Indium(III) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
acondicionado en Argón
42098.04 42098.09 42098.02
42098.04EA 205 EUR
42098.04 42098.09 42098.02
Indium(III) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Indium(III) isopropoxide
Purity: 99.9% CAS No.: 38218-24-5 Molecular Formula: C9H21InO3 Formula Weight: 292.08 Physical Form: Powder, Packaged under argon Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 145° dec. UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00210318
Precursor used in the preparation of indium oxide containing films
Formula: C₉H₂₁InO₃
Pto. de fusión: 145 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210318
Núm. CAS: 38218-24-5
UN: 3181
ADR: 4.1,III