D-(+)-Cellobiose 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
108460050 108460250 108461000 108465000
ACRO108460050EA 47.4 EUR
ACRO108460050 ACRO108460250 ACRO108461000 ACRO108465000
D-(+)-Cellobiose 98%
D-(+)-Cellobiose
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Pto. de fusión: 239 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136034
Núm. CAS: 528-50-7
EINECS: 208-436-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +33° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, water) (after 15 h)