D-(+)-Cellobiose ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14553.06 A14553.14 A14553.22
A14553.06EA 30.6 EUR
A14553.06 A14553.14 A14553.22
D-(+)-Cellobiose ≥98%
D-(+)-Cellobiose
Purity: 98+% CAS No.: 528-50-7 Molecular Formula: C12H22O11 Formula Weight: 342.30 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 234° dec. Beilstein Reference: 93795 Merck Reference: 14,1961 Optical Rotation: +34° (c=10 in water, 15h) MDL No.: MFCD00136034
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Pto. de fusión: 234 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136034
Núm. CAS: 528-50-7
EINECS: 208-436-5
Índice Merck: 14,1961