D-(+)-Cellobiose, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02352.0025 1.02352.1000
1.02352.0025EA 238 EUR
1.02352.0025 1.02352.1000
D-(+)-Cellobiose, Millipore®
D-(+)-Cellobiose
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136034
Núm. CAS: 528-50-7
EINECS: 208-436-5