D-(+)-Cellobiose ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
C0056-25G C0056-5G
TCIAC0056-25GEA 54 EUR
TCIAC0056-25G TCIAC0056-5G
D-(+)-Cellobiose ≥98.0% (by HPLC)
D-(+)-Cellobiose
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136034
Núm. CAS: 528-50-7
EINECS: 208-436-5
Índice Merck: 14,01961
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26f388cce840a6b6642ab01a4ee23989d830657c&vid=26f388cce840a6b6642ab01a4ee23989d830657c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +32.0 to +35.0 deg (C=0.8, H2O)
Solubility in Water almost transparency