N-Sodiohexametildisilazano 38% ∼1.9 mol/L in THF (contains 2-Methyl-2-butene estabilizado
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
Estabilización:
estabilizado con 2-metil-2-buteno
H0894-100ML
H0894-500ML
TCIAH0894-100MLEA
142
EUR
TCIAH0894-100ML
TCIAH0894-500ML
N-Sodiohexametildisilazano 38% ∼1.9 mol/L in THF (contains 2-Methyl-2-butene estabilizado
N-Sodiohexametildisilazano
Formula:
C₆H₁₈NNaSi₂ MW: 183,38 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009835 Núm. CAS: 1070-89-9 EINECS: 213-983-8 UN: 2924 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Concentration (Nonaqueous Titration) | 38.0 to 42.5 w/w% |