DepNA (decanoyl-p-nitroaniline)
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: N-Decanoyl-4-nitroaniline
10005851-10 10005851-5 10005851-50 10005851-25
CAYM10005851-10EA 44 EUR
CAYM10005851-10 CAYM10005851-5 CAYM10005851-50 CAYM10005851-25
DepNA (decanoyl-p-nitroaniline)
DepNA (decanoyl-p-nitroaniline)
Formula: C₁₆H₂₄N₂O₃
Número MDL: MFCD00033992
Núm. CAS: 72298-63-6