2,2,2-Trifluoroethyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Butyric acid 2,2,2-Trifluoroethyl ester
B2144-25G B2144-5G
TCIAB2144-25GEA 189 EUR
TCIAB2144-25G TCIAB2144-5G
2,2,2-Trifluoroethyl butyrate ≥98.0% (por GC)
2,2,2-Trifluoroethyl butyrate
Formula: C₆H₉F₃O₂
MW: 170,1297 g/mol
Pto. de inflamación: 24°C
Número MDL: MFCD00077609
Núm. CAS: 371-27-7
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc449a0680aa837f0cc8f94287f57f9e2d07dcb5&vid=dc449a0680aa837f0cc8f94287f57f9e2d07dcb5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %