2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L16776.03 L16776.06
L16776.03EA 61.6 EUR
L16776.03 L16776.06
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Purity: 97% CAS No.: 374-99-2 Molecular Formula: CF3CF2CF2CH2NH2 Formula Weight: 199.07 Refractive Index: 1.3040 Boiling Point: 70-71° UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00014817
Formula: C₄H₄F₇N
MW: 199,07 g/mol
Pto. Ebullición: 70…71 °C
Densidad: 1,493
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014817
Núm. CAS: 374-99-2
EINECS: 206-780-0
ADR: 8,III