2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H1300-1G H1300-5G
TCIAH1300-1GEA 30 EUR
TCIAH1300-1G TCIAH1300-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Formula: C₄H₄F₇N
MW: 199,07 g/mol
Pto. Ebullición: 69°C
Número MDL: MFCD00014817
Núm. CAS: 374-99-2
EINECS: 206-780-0
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60c09a46cb672697289ca787065278406b0cf0e7&vid=60c09a46cb672697289ca787065278406b0cf0e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %