2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M1193-25G M1193-5G
TCIAM1193-25GEA 71 EUR
TCIAM1193-25G TCIAM1193-5G
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate ≥98.0% (por GC)
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate
Formula: C₃H₅F₃O₃S
MW: 178.130 g/mol
Pto. Ebullición: 99°C
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00025058
Núm. CAS: 25236-64-0
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc0c849ff1d9ab09a5ff34b30adec2bb74ce7e2f&vid=bc0c849ff1d9ab09a5ff34b30adec2bb74ce7e2f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %