2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
T1604-25G T1604-5G
TCIAT1604-25GEA 107 EUR
TCIAT1604-25G TCIAT1604-5G
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (por GC)
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₃H₂F₆O₃S
MW: 232.10 g/mol
Pto. Ebullición: 91°C
Número MDL: MFCD00671579
Núm. CAS: 6226-25-1
EINECS: 458-390-7
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a702fcb09694f2965e23cd918ee9580c0cf70b22&vid=a702fcb09694f2965e23cd918ee9580c0cf70b22&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %