Ethyl pentafluorobenzoate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
L10523.06 L10523.14
L10523.06EA 31.5 EUR
L10523.06 L10523.14
Ethyl pentafluorobenzoate ≥98%
Ethyl pentafluorobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 4522-93-4 Molecular Formula: C9H5F5O2 Formula Weight: 240.13 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.4280 Boiling Point: 112-114° Beilstein Reference: 2054770 MDL No.: MFCD00039211
Formula: C₉H₅F₅O₂
MW: 240,13 g/mol
Pto. Ebullición: 112…114 °C
Densidad: 1,431
Pto. de inflamación: 80 °C (176 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039211
Núm. CAS: 4522-93-4
EINECS: 224-854-0