Ethyl pentafluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
P1419-25G
P1419-5G
TCIAP1419-25GEA
55
EUR
TCIAP1419-25G
TCIAP1419-5G
Ethyl pentafluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Ethyl pentafluorobenzoate
Formula:
C₉H₅F₅O₂ MW: 240,13 g/mol Pto. de inflamación: 81°C |
Número MDL:
MFCD00039211 Núm. CAS: 4522-93-4 EINECS: 224-854-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |