Methyl pentafluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl Pentafluorobenzoate
P1418-25G
P1418-5G
TCIAP1418-25GEA
100
EUR
TCIAP1418-25G
TCIAP1418-5G
Methyl pentafluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl pentafluorobenzoate
Formula:
C₈H₃F₅O₂ MW: 226,1002 g/mol Pto. de inflamación: 78°C |
Número MDL:
MFCD00012172 Núm. CAS: 36629-42-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...