ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L19788.03
L19788.06
L19788.03EA
13.6
EUR
L19788.03
L19788.06
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone ≥98%
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 7542-64-5
Molecular Formula: C8H5Br2FO
Formula Weight: 295.93
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 36-38°
Beilstein Reference: 2256317
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03791309
Formula:
C₈H₅Br₂FO Pto. de fusión: 36…38 °C |
Número MDL:
MFCD03791309 Núm. CAS: 7542-64-5 UN: 3261 ADR: 8,III |