3-Ethynyltoluene ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L17184.03 L17184.06
L17184.03EA 42.5 EUR
L17184.03 L17184.06
3-Ethynyltoluene ≥97%
3-Ethynyltoluene
Purity: 97% CAS No.: 766-82-5 Molecular Formula: C9H8 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.5440 Odour: Pungent Boiling Point: 170-175° Beilstein Reference: 2038007 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD01318174
Formula: C₉H₈
Pto. Ebullición: 170…175 °C
Densidad: 0,900
Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318174
Núm. CAS: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III