Trimethylamine-N-oxide dihydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
421890250 421891000 421895000
ACRO421890250EA 58.9 EUR
ACRO421890250 ACRO421891000 ACRO421895000
Trimethylamine-N-oxide dihydrate 98%
Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Formula: C₃H₉NO·2H₂O
Pto. de fusión: 94…98 °C
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149077
Núm. CAS: 62637-93-8
EINECS: 214-675-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %