3-Hydroxyisonicotinic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
H1377-1G
H1377-5G
TCIAH1377-1GEA
73
EUR
TCIAH1377-1G
TCIAH1377-5G
3-Hydroxyisonicotinic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Hydroxyisonicotinic acid
Formula:
C₆H₅NO₃ MW: 139,11 g/mol Pto. de fusión: 315°C |
Número MDL:
MFCD00234165 Núm. CAS: 10128-71-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |