5-Fluoronicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0738-1G F0738-5G
TCIAF0738-1GEA 16 EUR
TCIAF0738-1G TCIAF0738-5G
5-Fluoronicotinic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Fluoronicotinic acid
Formula: C₆H₄FNO₂
Número MDL: MFCD01318537
Núm. CAS: 402-66-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef791a56ab2740e766853e435af5c542d6c87b51&vid=ef791a56ab2740e766853e435af5c542d6c87b51&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C