2-Chloroethyl chloroformate ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2-Chloroethyl carbonochloridate

C1052-25G C1052-100G
TCIAC1052-25GEA 28 EUR
TCIAC1052-25G TCIAC1052-100G
2-Chloroethyl chloroformate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Chloroethyl chloroformate
Formula: C₃H₄Cl₂O₂
MW: 142,9687 g/mol
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de inflamación: 60°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000646
Núm. CAS: 627-11-2
EINECS: 210-982-4
UN: 2742
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d11753bc1e2cf00738c390cf943f7bcc3bdd58f6&vid=d11753bc1e2cf00738c390cf943f7bcc3bdd58f6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR