2-Ethylhexyl chloroformate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0927-25ML C0927-500ML
TCIAC0927-25MLEA 17 EUR
TCIAC0927-25ML TCIAC0927-500ML
2-Ethylhexyl chloroformate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Ethylhexyl chloroformate
Formula: C₉H₁₇ClO₂
Pto. Ebullición: 107°C
Pto. de inflamación: 101°C
Número MDL: MFCD00000643
Núm. CAS: 24468-13-1
EINECS: 246-278-9
UN: 2748
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37cc880f9f056e2f03338aa5adf50a4afb715064&vid=37cc880f9f056e2f03338aa5adf50a4afb715064&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Anilin Method) min. 98.0 %