Decyl chloroformate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1357-25ML C1357-5ML
TCIAC1357-25MLEA 138 EUR
TCIAC1357-25ML TCIAC1357-5ML
Decyl chloroformate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Decyl chloroformate
Formula: C₁₁H₂₁ClO₂
Pto. Ebullición: 163°C
Número MDL: MFCD00126853
Núm. CAS: 55488-51-2
EINECS: 259-668-9
UN: 3277
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c731964db6f608ddd38b06cc172b01c5c56675f&vid=8c731964db6f608ddd38b06cc172b01c5c56675f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %