Hexyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0723-25ML C0723-5ML
TCIAC0723-25MLEA 203 EUR
TCIAC0723-25ML TCIAC0723-5ML
Hexyl chloroformate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Hexyl chloroformate
Formula: C₇H₁₃ClO₂
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de inflamación: 61°C
Número MDL: MFCD00000651
Núm. CAS: 6092-54-2
EINECS: 228-036-4
UN: 3277
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1654c4a92df034055256cf0b69edb4d16232a3&vid=af1654c4a92df034055256cf0b69edb4d16232a3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %