Geranyl acetate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate
A19864.14
A19864.22
A19864.14EA
52.9
EUR
A19864.14
A19864.22
Geranyl acetate ≥98%
Geranyl acetate
Purity: 98%
CAS No.: 105-87-3
Molecular Formula: (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2O2CCH3
Formula Weight: 196.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 104°(219°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.91
Refractive Index: 1.461
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Boiling Point: 137-139°/25mm
MDL No.: MFCD00015037
Formula:
C₁₂H₂₀O₂ MW: 196.29 g/mol Pto. Ebullición: 137…139 °C (25 mmHg) Densidad: 0.91 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) |
Número MDL:
MFCD00015037 Núm. CAS: 105-87-3 EINECS: 203-341-5 |