1-Cetilpiridinio bromuro, hidrato ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Bromuro de 1-cetilpiridinio, Bromuro de cetilpiridinio
H0162-25G
H0162-500G
TCIAH0162-25GEA
18
EUR
TCIAH0162-25G
TCIAH0162-500G
1-Cetilpiridinio bromuro, hidrato ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Cetilpiridinio bromuro
Formula:
C₂₁H₃₈BrN·xH₂O MW: 384.44 g/mol (anhy) |
Número MDL:
MFCD00011988 Núm. CAS: 140-72-7 EINECS: 205-428-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % (calcd.on anh.substance) |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Solubility in hot Water | almost transparency |