(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Triphenyl(3-phenylpropyl)phosphonium bromide
A12669.09 A12669.18
A12669.09EA 56 EUR
A12669.09 A12669.18
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98% CAS No.: 7484-37-9 Molecular Formula: C27H26BrP Formula Weight: 461.39 Odour: Odourless Melting Point: 208-212° Beilstein Reference: 4173336 MDL No.: MFCD00051886
Formula: C₂₇H₂₆BrP
MW: 461,39 g/mol
Pto. de fusión: 208…212 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051886
Núm. CAS: 7484-37-9
EINECS: 231-289-3