3,4'-Dinitrobenzophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2551-25G D2551-5G
TCIAD2551-25GEA 177 EUR
TCIAD2551-25G TCIAD2551-5G
3,4'-Dinitrobenzophenone ≥98.0% (por GC)
3,4'-Dinitrobenzophenone
Formula: C₁₃H₈N₂O₅
Número MDL: MFCD00617174
Núm. CAS: 1469-74-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b7449aedd743655aa352c474206902feb010448&vid=7b7449aedd743655aa352c474206902feb010448&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid almost transparency