Potasio acetato 8 M en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J63372.AE J63372.AK
J63372.AEEA 57.4 EUR
J63372.AE J63372.AK
Potasio acetato 8 M en solución acuosa
Potasio acetato
CAS No.: 127-08-2 Molecular Formula: C2H3KO2 Formula Weight: 98.15 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00012458
Formula: CH₃COOK
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012458
Núm. CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM