1,3-Di(p-tolyl)-2-thiourea ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D0803-25G D0803-5G
TCIAD0803-25GEA 203 EUR
TCIAD0803-25G TCIAD0803-5G
1,3-Di(p-tolyl)-2-thiourea ≥98.0% (by HPLC)
1,3-Di(p-tolyl)-2-thiourea
Formula: C₁₅H₁₆N₂S
Número MDL: MFCD00008541
Núm. CAS: 621-01-2
EINECS: 210-665-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00cdef2d17f0e2b73c541dca9d5a4c80feebc1e3&vid=00cdef2d17f0e2b73c541dca9d5a4c80feebc1e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C