D-(+)-Fucose 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: alpha-D-Fucose
225630010 225632500 225630050
ACRO225630010EA 144 EUR
ACRO225630010 ACRO225632500 ACRO225630050
D-(+)-Fucose 98+%
D-(+)-Fucose
Formula: C₆H₁₂O₅
Pto. de fusión: 144…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135603
Núm. CAS: 3615-37-0
EINECS: 222-792-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to slightly yellow
HPLC ≥98.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +74° to +78° (20°C, 589 nm) (c=2, water, NH3)