L-(-)-Fucose 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (-)-Fucose, 6-Deoxy-L-Galactose, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
225880010 225880050 225880250
ACRO225880010EA 76.1 EUR
ACRO225880010 ACRO225880050 ACRO225880250
L-(-)-Fucose 97%
L(-)-Fucose
Formula: C₆H₁₂O₅
MW: 164,16 g/mol
Pto. de fusión: 128…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069812
Núm. CAS: 2438-80-4
EINECS: 219-452-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -72° to -78° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O, NH3)