4-Amino-2,5-xylenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2116-25G
A2116-5G
TCIAA2116-25GEA
310
EUR
TCIAA2116-25G
TCIAA2116-5G
4-Amino-2,5-xylenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-2,5-xylenol
Formula:
C₈H₁₁NO Pto. de fusión: 238°C |
Número MDL:
MFCD00007873 Núm. CAS: 3096-71-7 EINECS: 221-449-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |