Europium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Europium(III) perchlorate
40572.NA
40572.NC
40572.NAEA
141
EUR
40572.NA
40572.NC
Europium(III) perchlorate hexahydrate 50% (w/w) en solución acuosa, grado reactivo
Europium(III) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 13537-22-9
Molecular Formula: Eu(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 558.40 (450.32anhy)
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 3211
MDL No.: MFCD00150233
Formula:
Cl₃EuO₁₂·6H₂O MW: 558,4 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150233 Núm. CAS: 13537-22-9 EINECS: 236-907-5 UN: 3211 ADR: 5.1,II |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)