Vincristine sulphate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
J60907.X0 J60907.MB J60907.MA
J60907.X0EA 0 EUR
J60907.X0 J60907.MB J60907.MA
Vincristine sulphate ≥98%
Vincristine sulphate
Formula: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Pto. Ebullición: 273…281 °C
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00084729
Núm. CAS: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,9986