Vincristine sulphate
Proveedor: Cayman Chemical
11764-5 11764-10 11764-25
CAYM11764-5EA 58.3 EUR
CAYM11764-5 CAYM11764-10 CAYM11764-25
Vincristine sulphate
Vincristine sulphate
Formula: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Número MDL: MFCD00084729
Núm. CAS: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II