Trimetilamina ∼13% (w/w) ∼2 mol/L in THF
Proveedor: TCI
Peligro
T2704-500ML T2704-100ML
TCIAT2704-500MLEA 38 EUR
TCIAT2704-500ML TCIAT2704-100ML
Trimetilamina ∼13% (w/w) ∼2 mol/L in THF
Trimetilamina
Formula: C₃H₉N
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008327
Núm. CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eeb33d51a5554a0ed3f0579966341ffd2527dbfb&vid=29da9382e838e5d96ab50892be5754d2fcb381ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 13.0 to 15.5 w/w%