Trimetilamina 1 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
388371000
388378000
388371000.EA
103
EUR
388371000.
388378000.
Trimetilamina 1 M in THF, AcroSeal®
Trimetilamina
Formula:
C₃H₉N Densidad: 0,85 g/cm³ Pto. de inflamación: –17 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008327 Núm. CAS: 75-50-3 EINECS: 200-875-0 UN: 2924 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Strength | 1 M Exact strength on the CoA |