Trimetilamina 1 M in THF
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H32899.AE H32899.AP
H32899.AEEA 107 EUR
H32899.AE H32899.AP
Trimetilamina 1 M in THF
Trimetilamina
CAS No.: 75-50-3 Molecular Formula: C3H9N Formula Weight: 59.11 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008327
Formula: C₃H₉N
MW: 59.11 g/mol
Pto. Ebullición: 2.87
Pto. de fusión: -117.1
Densidad: 0.850
Pto. de inflamación: -20
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008327
Núm. CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,09841