(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
366590050 366590250
ACRO366590050EA 46.4 EUR
ACRO366590050 ACRO366590250
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₁H₂₀BrO₂P
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031698
Núm. CAS: 51114-94-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %