(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
338930250 338931000
ACRO338930250EA 60.7 EUR
ACRO338930250 ACRO338931000
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₂H₂₂BrO₂P
Pto. de fusión: 247…249 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274196
Núm. CAS: 17857-14-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 243 to 250 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %