(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A19302.14
A19302.22
A19302.36
A19302.14EA
70.1
EUR
A19302.14
A19302.22
A19302.36
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 17857-14-6
Molecular Formula: HO2C(CH2)3P(C6H5)3Br
Formula Weight: 429.30
Melting Point: 244-250°
Beilstein Reference: 4173599
Formula:
C₂₂H₂₂BrO₂P Pto. de fusión: 244…250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00274196 Núm. CAS: 17857-14-6 |