(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B20588.03
B20588.06
B20588.03EA
25.6
EUR
B20588.03
B20588.06
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 50889-29-7
Molecular Formula: HO2C(CH2)5P(C6H5)3Br
Formula Weight: 457.36
Melting Point: 200-202°
MDL No.: MFCD00055556
Formula:
C₂₄H₂₆BrO₂P MW: 457,36 g/mol Pto. de fusión: 200…202 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00055556 Núm. CAS: 50889-29-7 |